Learn More
Ebro Electronic™ Serie EBI 300 PDF Logger
Codice prodotto. 11363892
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to +60°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11363892
Marca: Ebro Electronic™ 13406330A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Registratore USB NTC
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing.
Data logger per il monitoraggio della temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Datalogger
Tipo di display LCD
Memoria dati 40,000 Readings
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Flashing LCD Segment
Autonomia della batteria 2 Years
Certificazione/Conformità Factory Calibration certificate
Protezione IP IP65
Modello EBI 300
Tipi di sensore NTC
Da utilizzare con (applicazione) Transport, Storage, Specimen transport monitoring, Storage monitoring, Refrigerating and deep-freeze rooms, Laboratory
Precisione (Temperatura) ±0.5 at –20 to 40 °C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Temperature Range (Metric) -30°C to +60°C
Dimensioni (L x P x A) 78 x 33 x 14 mm
Lunghezza (sistema metrico) 78 mm
Peso (sistema metrico) 35 g