Learn More
Ebro Electronic™ EBI 310 Serie di registratori PDF
Codice prodotto. 12641825
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–30 - 75 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12641825
Marca: Ebro Electronic™ 13406331A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Logger USB con sensore di temperatura Pt1000
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing, but also for a lot of other applications, especially with the lot of additional probes.
Data logger per il monitoraggio della temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio, ma anche per molte altre applicazioni, specialmente con molte sonde aggiuntive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Data logger di temperatura EBI 310 USB
Tipo di display LCD
Memoria dati 120.000 valori
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Flashing LCD Segment
Autonomia della batteria Vita utile fino a due anni
Certificazione/Conformità Certificato di calibrazione in fabbrica
Protezione IP IP65
Modello EBI 310
Tipi di sensore PT 1000
Precisione (Temperatura) ±0.2 (da –30 a 30) ±0.5 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Temperature Range (Metric) –30 - 75 °C
Dimensioni (L x P x A) 80 x 34 x 14 mm
Peso (sistema metrico) 35 g