Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 40
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11733559
Click to view available options
Canali:
6
12
Protezione IP:
IP30
IP40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11733559
Marca: Ebro Electronic™ 13406400A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Datalogger multicanale
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Data logger multicanale per la misura della temperatura con sonde a termocoppia di tipo K o T. Data logger di temperatura con certificato di calibrazione di fabbrica a 2 punti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Datalogger
Tipo di display TFT
Memoria dati 20,000/Channel
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme None
Autonomia della batteria Lifetime
Canali 6
Certificazione/Conformità Calibration certificate
Protezione IP IP30
Modello EBI 40 TC-01
Tipi di sensore Thermocouple Type K / SMP
Da utilizzare con (applicazione) Baking stations, Baking ovens, Feed ovens, Product development, Process monitoring
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Temperature Range (Metric) -200°C to +1200°C
Dimensioni (L x P x A) 140 x 118 x 35 mm
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Peso (sistema metrico) 400 g
Requisiti elettrici USB or Battery