Learn More
Elma™ Detergente EC 110
Codice prodotto. 11791359
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
25L
Codice prodotto. 11791359
Marca: Elma™ 5807900000
Providing powerful cleaning power for labware and medical instruments. Elma™ EC110 Concentrated Cleaner is an alkaline ultrasonic solution.
  • Suitable for metal, ceramic and quarz surfaces, surfaces of numerous plastic materials, rubber surfaces and particularly for the cleaning of silicium wafers after mechanical treatment (sawing)
  • Not suitable for light metals (aluminum, magnesium and their alloys) and plastics that are susceptible for stress cracking
  • Removes metal oxides, stains of quarz and tenacious organic contaminants such as scaled and gummy oil and grease, wax, residual lacquer and paint
Specifica
Product Type Detergente EC 110
Forma Liquido
pH 12.4
Aspetto Giallo/marrone
Punti di ebollizione >100°C
Certificazione/Conformità Allegato VII A, CE 648/2004, UN 1824
Composizione Tensioattivi anionici <5%, tensioattivi non ionici <5%, fosfonati <5%
Concentrazione Bagno a ultrasuoni, percentuale di massa dal 3 al 5%
Tipo di contenitore Lattina
Content And Storage da 5 a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia di superfici in metallo, ceramica, plastica, wafer di silicio e quarzo
Volume (sistema metrico) 25 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • elma clean 110 (EC 110)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.