Learn More
Elma™ Detergente EC 110
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
25L
Descrizione
- Suitable for metal, ceramic and quarz surfaces, surfaces of numerous plastic materials, rubber surfaces and particularly for the cleaning of silicium wafers after mechanical treatment (sawing)
- Not suitable for light metals (aluminum, magnesium and their alloys) and plastics that are susceptible for stress cracking
- Removes metal oxides, stains of quarz and tenacious organic contaminants such as scaled and gummy oil and grease, wax, residual lacquer and paint
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergente EC 110 |
| Forma | Liquido |
| pH | 12.4 |
| Aspetto | Giallo/marrone |
| Punti di ebollizione | >100°C |
| Certificazione/Conformità | Allegato VII A, CE 648/2004, UN 1824 |
| Composizione | Tensioattivi anionici <5%, tensioattivi non ionici <5%, fosfonati <5% |
| Concentrazione | Bagno a ultrasuoni, percentuale di massa dal 3 al 5% |
| Tipo di contenitore | Lattina |
| Content And Storage | da 5 a 30 °C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- elma clean 110 (EC 110)
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.