Learn More
Tocris Bioscience™ EC 23
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Photostable synthetic retinoid; analog of ATRA (Cat. No. 0695). Displays similar activity to ATRA when tested on the embryonal carcinoma stem cell model TERA2.cl.SP12. Potently induces neural differentiation in human pluripotent embryonic stem cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | EC 23 |
| Quantità | 50 mg |
| Peso formulazione | 332.44 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 332.443 |