Learn More
Elma™ EC 75 Cleaner
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
25L
Descrizione
- It cleans and brightens precious metals, copper, brass and gems, gives new brilliance.
- Reliable removes dirt, fat, grease, sweat, oxides, buffing compound, rouge, lapping residues and polishing paste.
- Lights up jewellery and non-ferrous metals due to ammonia.
- Zinc, aluminum and light metal alloys may be attacked.
- Not suitable for soft gems like pearls, corals, lapislazuli, amber, opal etc.
Specifica
Specifica
| Product Type | EC 75 Cleaner |
| Certificazione/Conformità | CE, Annex VII, A, EC 648/2004 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For cleaning jewellery, laboratory, workshops applications |
| Volume (sistema metrico) | 25 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ELMACLEAN 75 CLEANING SOLUTION 25L .
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-methoxy-2-propanol, Fatty acids, C14-18