Learn More
Macherey-Nagel™ EC Analytical HPLC Column
Codice prodotto. p-8012110 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Fase stazionaria:
BSA-7
Permethylated α-cyclodextrin
Permethylated β-cyclodextrin
Permethylated γ-cyclodextrin
β-cyclodextrin
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10002951
Marca: Macherey-Nagel™ 720046.40
Solo null disponibili
Specifica
Chimica della colonna BSA
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Portata 0.7 mL/min
Da utilizzare con For HPLC, GC,TLC, SPE Application
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile 50 mmol/L/L phosphate buffer + 1 % 1-propanol
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 7 μm
pH 5 to 8
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperatura 40°C
Tipo USP L75
Fase stazionaria BSA-7
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase HIC, Polar Selectivity, Steric Selectivity
Tipo Analytical EC Column