Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Codice prodotto. 15218623
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.5 mm
11 mm
11.5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 15218623
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for long lifetime and low injection port adhesion.
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
Tipo EC
Diametro (sistema metrico) interno 9.5 mm
Quantità 25/Pk.