Learn More
Trajan™ EC GC Septa
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatura (sistema metrico) max:
300°C
350°C
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
- Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
- No bleed or contamination into the GC system
- Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
Specifica
| Tipo | Long Life EC Septum |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | 350°C |
| Materiale | High Temperature Silicon |
| Quantità | 50/Pk. |