Learn More
Terumo™ Siringa Luer-Lock in tre pezzi
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
30 mL
Quantità:
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Luer-Lock Three-Part Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
- Silicone coated barrel for a smooth plunger action
- Clear barrel to allow quick recognition of air bubbles
- Easy to read markings
- Latex free
- Sterile and packed in individually wrapped tamper peel packs
- With concentric tips
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC, CE 0197 |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | Graduazione serigrafata |
| Da utilizzare con (applicazione) | For the injection of fluids immediately after filling into the human body, for aspiration of fluids or for the sampling of blood or other body fluids |
| Senza lattice | Sì |
| Product Type | Siringa eccentrica Luer Lock a 3 parti |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Volume (sistema metrico) | 30 mL |
| Vedi altri risultati |