Learn More
Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringe
Codice prodotto. 17142724
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 17142724
Marca: Terumo™ 8MDSS10SE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured with polypropylene for superior thermal and chemical resistance. Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringes have a unique bevel design to facilitate the penetration of the skin and minimize trauma.
  • Clear polypropylene barrel and plunger; double contact ring
  • Integrated plunger stop prevents accidental pull-out
  • Sterile, Latex-free
  • Bold, precise scale markings
  • Complies to ISO 7886 (DIS 7886)
  • Individually wrapped in tamper evident peel packs
  • Supplied without needles
  • Suitable for gases or liquids
  • Eccentric luer-slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7886 (DIS 7886)
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For Research Use, for Gases or Liquids
Monouso Single-use
Graduazioni 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Eccentric Luer Slip
Graduated Yes