Learn More
Terumo™ Siringa Luer-Tip eccentrico in tre pezzi
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Eccentric Luer-Tip Three-Part Syringe feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
- Silicone coated barrel for a smooth plunger action
- Clear barrel to allow quick recognition of air bubbles
- Easy to read markings
- Latex free
- Sterile and packed in individually wrapped tamper peel packs
- Luer slip, eccentric tips
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | Graduazione serigrafata |
| Senza lattice | Sì |
| Product Type | Siringa eccentrica con puntale Luer a 3 parti |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Volume (sistema metrico) | 30 mL |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |
| Tipo di collegamento | Puntale Luer eccentrico |
| Vedi altri risultati |