Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marca: Life Science products Cytiva PA43010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Specifica
| IgG | |
| Cyanine3 | |
| 600 μg | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| IgG |