Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Mini Refill
Rack
Refill
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1152
pezzi 1248
pezzi 576
Descrizione
- Pipette Tip
- Graduated at 2 μL and 10 μL
- With UltraFine™ point
- Fits Popular 10 μL Pipettors
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.23 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31.4 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handing |
| Vedi altri risultati |