Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Pipette Tips with Tubegard™
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Certificazione/Conformità:
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Formato:
Bagged
Rack, 96
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1344
pezzi 960
Descrizione
- Extended Length with TubeGard™
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Colore rack | Purple |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38.1 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free |
| Vedi altri risultati |