Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16633912 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Rack, 96
Stack Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 576
Codice prodotto. 16633912
Marca: Labcon™ 10418000009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
  • UltraFine™ point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Blue
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 75.9 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Formato Bagged
Stile punta UltraFine
Quantità 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin