Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
38.40€ - 48.30€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Colore | Blue |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.98 in. |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16633912
|
Labcon™
1041-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Bagged | Non-sterile |
38.40€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16643912
|
Labcon™
1041-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Non-sterile |
42.15€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16653912
|
Labcon™
1041-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Sterile |
47.25€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17517806
|
Labcon™
1041-700-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Stack Rack | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- UltraFine™ point
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
1000 μL | |
Blue | |
2.98 in. | |
Liquid Handling | |
Universal Fit | |
Eclipse |
Non-filtered | |
Autoclavable | |
75.9 mm | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |