Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μL Graduated Pipette Tips
These Eclipse™ Graduated Pipette Tips fit most popular 1000 μL Pipettors.
29.05€ - 54.10€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.98 in. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16633922
|
Labcon™
1046-800-000-9 |
Bag | Non-sterile | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. |
29.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16643922
|
Labcon™
1046-960-006-9 |
Rack | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs. |
41.40€
pezzi 576 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16653922
|
Labcon™
1046-965-006-9 |
Rack | Sterile | 96 Tips/Rack, 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs. |
54.10€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17577806
|
Labcon™
1046-700-000-9 |
Rack | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
42.40€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Specifica
1000 μL | |
Clear | |
2.98 in. | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic) | |
Single-use | |
Eclipse | |
250, 500, 750, 1000 μL |
Non-filtered | |
Autoclavable | |
75.9 mm | |
Liquid Handling | |
Yes | |
Polypropylene Resin |