Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 576
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.50 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 88.9 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handing |
| Vedi altri risultati |