Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7194046 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 576
Codice prodotto. 16673862
Marca: Labcon 10192600009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Pipette Tip
  • Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 1200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88.9 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handing
Formato Ricarica
Stile punta UltraFine
Quantità 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
ACT Label Yes
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin