Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Mini Refill
Rack, 10 x 96
Rack, 192
Ricarica
Stack Rack
Quantità:
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
92 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Rack, 10 Racks/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1056
pezzi 480
pezzi 960
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 20 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 48.3 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
| Vedi altri risultati |