Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
These pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
16.55€ - 198.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Colore Yellow
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Certificazione/Conformità Formato Sterilità Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Certificazione/Conformità Formato Sterilità Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16673882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-260-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Refill Non-sterile 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
31.40€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16693882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-800-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Bagged Non-sterile 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
17.20€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16603892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-900-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Bagged Non-sterile 30,000 Tips/Bag, 1 Bag/Cs.
198.00€
pezzi 30000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16661903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-960-006-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Rack, 96 Non-sterile 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
41.85€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16671903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-965-006-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Rack, 96 Sterile 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
145.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17577786
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-250-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI Refill Non-sterile 480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
16.55€
pezzi 480
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17587786
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-700-016-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI Stack Rack Non-sterile 192 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs.
27.80€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17507796
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-790-006-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI Stack Rack Non-sterile 192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
41.95€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17517796
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-795-006-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI Stack Rack Sterile 192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
48.30€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17597786
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-700-026-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI Stack Rack Non-sterile 192 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16663882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-165-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Bagged Sterile 1 Tip/Bag, 200 Tips/Pk., 10 Pk./Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16683882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-265-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Refill Sterile 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17527796
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon™
1030-990-026-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI Stack Rack Non-sterile 192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Beveled point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Yellow
1.95 in.
Beveled
Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Autoclavable
49.7 mm
Single-use
No
Polypropylene Resin