Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Clear Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7194009 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Natural
Trasparente
Formato:
Bagged
Rack, 192
Rack, 96
Ricarica
Stack Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 960
Codice prodotto. 16651913
Marca: Labcon™ 10601650009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These beveled point pipette tips are available in racks, stack racks, refills, or bags.
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Metodo di sterilizzazione Fascio di elettroni
Formato Bagged
Stile punta Beveled
Quantità 1 Tip/Bag, 200 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Shipping Condition RT
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin