Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Yellow Pipette Tips
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Formato:
Bagged
Rack, 192
Rack, 96
Ricarica
Stack Rack
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Descrizione
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Yellow |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
| Vedi altri risultati |