Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Yellow Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16653892 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Formato:
Bagged
Rack, 192
Rack, 96
Ricarica
Stack Rack
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 16653892
Marca: Labcon™ 10329650069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These pipette tips fit 100 and 200 μL Pipettors.
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Yellow
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Metodo di sterilizzazione Fascio di elettroni
Formato Rack, 96
Stile punta Beveled
Quantità 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100 μL Pipette, 200 μL Pipette
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin