Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
Codice prodotto. 17547846 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Natural
Trasparente
Yellow
Formato:
Bagged (1000)
Bagged (30,000)
In rack
Individually Packaged
Rack, 10 x 96
Ricarica
Stack Rack
Stack Rack Refill
Quantità:
10,000/Cs.
1920/Cs.
2000/Cs.
30,000/Cs.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 200
pezzi 30000
pezzi 480
pezzi 960
Codice prodotto. 17547846
Marca: Labcon™ 10939900269
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
  • Beveled Point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Colore rack Purple
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Formato Stack Rack Refill
Stile punta Beveled
Imballaggio 96 Tips/Rack, 5 Racks/Refill Stack, 2 Refill Stacks/Pk., 10 Pk./Cs.
Quantità 960/Cs.
Monouso Single-use
Graduato Yes
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin
Graduazioni 10, 20, 50, 100, 200 μL