missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips

Codice prodotto. 17557846 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Natural
Trasparente
Yellow
Formato:
Bagged (1000)
Bagged (30,000)
In rack
Individually Packaged
Rack, 10 x 96
Ricarica
Stack Rack
Stack Rack Refill
Quantità:
10,000/Cs.
1920/Cs.
2000/Cs.
30,000/Cs.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 200
pezzi 30000
pezzi 480
pezzi 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17557846

Marque: Labcon™ 10939950369

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.

  • Beveled Point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA

Spécification

Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Colore rack Purple
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Metodo di sterilizzazione Fascio di elettroni
Formato Stack Rack
Stile punta Beveled
Imballaggio 96 Tips/Rack, 5 Racks/Refill Stack, 2 Refill Stacks/Pk., 10 Pk./Cs.
Quantità 960/Cs.
Monouso Single-use
Graduato Yes
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin
Graduazioni 10, 20, 50, 100, 200 μL
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis