missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips

Codice prodotto. 17577836 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Natural
Trasparente
Yellow
Formato:
Bagged (1000)
Bagged (30,000)
In rack
Individually Packaged
Rack, 10 x 96
Ricarica
Stack Rack
Stack Rack Refill
Quantità:
10,000/Cs.
1920/Cs.
2000/Cs.
30,000/Cs.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 200
pezzi 30000
pezzi 480
pezzi 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17577836

Marca: Labcon™ 10932500009

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.

  • Beveled Point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA

Specifica

Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Yellow
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Formato Ricarica
Imballaggio 480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
Quantità 4800/Cs.
ACT Label Yes
Monouso Single-use
Graduato Yes
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin
Graduazioni 10, 20, 50, 100, 200 μL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato