Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
24.80€ - 68.50€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Colore | Yellow |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16613892
|
Labcon
1031-800-010-9 |
1000 tips / bag; 10 bags / case | Non-sterile |
24.80€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16623892
|
Labcon
1031-960-006-9 |
96 tips / rack; 10 racks / Pk.; 10 Pk. / case | Non-sterile |
60.80€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16633892
|
Labcon
1031-965-006-9 |
96 tips / rack; 10 racks / Pk.; 10 Pk. / case | Sterile |
68.50€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Non Beveled Point
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
200 μL | |
Autoclavable | |
49.7 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Non-beveled Point | |
No | |
Polypropylene Resin |
Yellow | |
1.95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Single-use | |
Eclipse |