Learn More
Labcon™ Eclipse™ 300 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Imballaggio:
Bag
Rack
Refill (384 Tips)
Refill (768 Tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 384
pezzi 768
pezzi 960
Descrizione
- Fits 300 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ATP-, RNase/DNase-, endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 300 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55.6 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
| Vedi altri risultati |