Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16623852 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Rack
Refill
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 576
Codice prodotto. 16623852
Marca: Labcon 10149600069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extra long
  • Fits popular 300 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 300 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.79 in.
Lunghezza (sistema metrico) 71.1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handing
Formato Rack
Stile punta UltraFine, Flextop, Extended Length
Imballaggio 96 Tips/Rack, 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs.
Quantità 96 tips/rack
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin