Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Graduated Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16673872 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 294
Codice prodotto. 16673872
Marca: Labcon 10277400009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fits popular Pipettors
  • Pipette Tip
  • 1-5 mL
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 5 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 4.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 123.1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handing
Formato In rack
Stile punta Graduated
Imballaggio 49/rack; 6 racks/case
Quantità 49/rack
Monouso Single-use
Graduato Yes
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin
Graduazioni 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mL