Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16613882 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 294
Codice prodotto. 16613882
Marca: Labcon 10287450009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Popular Macro Pipettors
  • Pipette Tip
  • For Popular Macro Pipettors
  • 1-5 mL
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 5 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 5.68 in.
Lunghezza (sistema metrico) 144.3 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handing
Metodo di sterilizzazione E-Beam
Formato Rack
Stile punta Macro
Imballaggio 49/Rack, 6 Racks/Cs.
Quantità 49/rack
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macropipette
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin