Learn More
Bellingham Stanley™ Eclipse Professional Grade Optical Hand-Held AntiFreeze Refractometer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12333529
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12333529
Marca: Bellingham Stanley™ 4544
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Eclipse Professional Grade Optical Hand Held Refractometer
Scale Range 0°C to -40°C Antifreeze Protection, 1.1 to 1.35 Battery Acid Specific Gravity
Da utilizzare con (applicazione) ‘On the spot’ determination of Refractive Index (RI) of liquids or the concentration of solutions
Protezione IP IP65