Learn More
Velp Scientifica™ ECO 8/ECO 16/ECO 25 Test Tube
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ECO 8/ECO 16/ECO25
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Inlcludes 20 glass test tubes
- For use with ECO 8, ECO 16, ECO 25
Specifica
Specifica
| Formato | Test Tube |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECO 8/ECO 16/ECO25 |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) interno | 14 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16 mm |