Learn More
Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (16)
Boxes (20)
Boxes (24)
Boxes (25)
Matrice:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Dimensioni (L x P x A):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of seawater resistant aluminum
- Height: 50mm
- Width: 139mm
- Can be used with all freezer brands
- Sold without cryoboxes
Specifica
Specifica
| Product Type | Freezer Storage Box |
| Matrice | 4 x 4 |
| Capacità | Boxes (16) |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 16 |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Mtp, chest freezers |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensioni (L x P x A) | 564 x 139 x 221 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 139 mm |
| Vedi altri risultati |