Learn More
Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH
Codice prodotto. 12442520 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (16)
Boxes (20)
Boxes (24)
Boxes (25)
Matrice:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Dimensioni (L x P x A):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12442520
Marca: Tenak™ TE11252
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes. Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH are also offered including standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers.
  • Constructed of seawater resistant aluminum
  • Height: 50mm
  • Width: 139mm
  • Can be used with all freezer brands
  • Sold without cryoboxes
Specifica
Product Type Freezer Storage Box
Matrice 4 x 5
Capacità Boxes (20)
Materiale Aluminum
Posizioni 20
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Mtp, chest freezers
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 683 x 139 x 221 mm
Larghezza (sistema metrico) 139 mm
Altezza (sistema metrico) 221 mm
Altezza (sistema metrico) ripiano 50 mm
Profondità (sistema metrico) 696 mm