Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Codice prodotto. 12438220 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Microtiterplates
Microtiterplates (21)
Microtiterplates (24)
Microtiterplates (25)
Microtiterplates (28)
Microtiterplates (35)
Microtiterplates (36)
Matrice:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12438220
Marca: Tenak™ TE15434
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
  • For use in upright freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Specifica
Matrice 4 x 4
Capacità Microtiterplates
Materiale Aluminum
Posizioni 16
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Dimensioni (L x P x A) 360 x 135 x 266 mm
Altezza (sistema metrico) 65 mm