Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Microtiterplates
Microtiterplates (21)
Microtiterplates (24)
Microtiterplates (25)
Microtiterplates (28)
Microtiterplates (35)
Microtiterplates (36)
Matrice:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Specifica
Specifica
| Matrice | 2 x 4 |
| Capacità | Microtiterplates |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 8 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 360 x 135 x 133 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |