Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Codice prodotto. 12402570 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12402570
Marca: Tenak™ TE11342
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Without white cardboard boxes
  • Holds is expressed by Height x Dept
Specifica
Descrizione Seawater resistant
Matrice 2 x 3
Capacità Boxes
Materiale Aluminum
Posizioni 6
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Dimensioni (L x P x A) 425 x 139 x 268 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm (Box)