Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Specifica
Specifica
| Descrizione | Seawater resistant |
| Matrice | 3 x 5 |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 15 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 683 x 139 x 401 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm (Box) |