Learn More
Sharpsguard™ Eco Anatomical Waste Container
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17754874
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.6 L
10.91 L
21.01 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 48
Codice prodotto. 17754874
Marca: Sharpsguard™ DD910R
The new Sharpsguard™ eco anatomical container, made using at least 40% recycled plastic with red solid lid is for the disposal of anatomical waste and other potentially infectious waste.
  • Sharpsguard™ eco anatomical is for the safe disposal of anatomical and other potentially infectious waste.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10.91 L
Colore chiusura Red
Diametro (sistema metrico) esterno 274 mm
Colore Yellow
Altezza (sistema metrico) 248 mm
Quantità 20/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Safe Disposal of Anatomical and Potentially Infectious Waste