Learn More
Sharpsguard™ Eco Anatomical Waste Container
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.6 L
10.91 L
21.01 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 48
Descrizione
- Sharpsguard™ eco anatomical is for the safe disposal of anatomical and other potentially infectious waste.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 21.01 L |
| Colore chiusura | Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 324 mm |
| Colore | Yellow |
| Altezza (sistema metrico) | 343 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe Disposal of Anatomical and Potentially Infectious Waste |