Learn More
Lauda LAUDA ECO RE 630 S Cooling thermostat 230 V, 50 HzEU plug
GREENER_CHOICE
Marca:  Lauda L001335
LAUDA ECO RE 630 S Cooling thermostat 230 V, 50 HzEU plug
Codice prodotto. 15731377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6040.00€
    5720.00€ / Pezzo
    Risparmia 320.00€
    5% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-03-2026