Learn More
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Codice prodotto. 10007871
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13.5 mm
18.2 mm
18.8 mm
19.5 mm
21.5 mm
24 mm
28 mm
29.2 mm
Include:
with bore
without bore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10007871
Marca: BOLA J120024
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nut and grip made of PP red, washer made of PTFE Taper
With grip and nut made of PP, washer included.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Dimensione chiusura M14
Larghezza (sistema metrico) 49 mm
Certificazione/Conformità FDA
Include without bore