Learn More
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13.5 mm
18.2 mm
18.8 mm
19.5 mm
21.5 mm
24 mm
28 mm
29.2 mm
Include:
with bore
without bore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
With grip and nut made of PP, washer included.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 21.5 mm |
| Dimensione chiusura | M14 |
| Larghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Include | without bore |