Learn More
Uvex™ Eco Women's 100% Cotton Lab Coat, Regular Fit
Codice prodotto. 15388742 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Size unitSize
15388742 3X-Large Pezzo
15328742 X-Small Pezzo
15338742 Small Pezzo
15348742 Medium Pezzo
15358742 Large Pezzo
15368742 X-Large Pezzo
15378742 2X-Large Pezzo
15398742 4X-Large Pezzo
15308752 5X-Large Pezzo
15318752 6X-Large Pezzo
10 options
Codice prodotto. 15388742
Marca: Uvex™ 8150907
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Women's economy lab coat ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering. Features a slightly tailored fit and multiple pockets for convenient storage.
  • Ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering
  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Regular fit with preformed seams
  • Adjustable cuffs
  • Concealed front panel
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size 3X-Large
Sesso Women's
Materiale Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Stud-fastened
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Regular
N. di tasche 3
Tipo di colletto Lapel
Stile di manicotto Full-length
Misura petto (sistema imperiale) 48 in.
Misura petto (sistema metrico) 121.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) 105 cm