Learn More
Ecoflex™ Vacuum System
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Portata:
138 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suction-side separator with 500mL round-bottomed flask
- Pressure-side insulated intensive cooler with 500mL round-bottom flask with safety valve
- Vacuum control box with sensor and venting valve
- One controller regulated connection
- Suction connection DN8 for hose inside diameter 8mm
Specifica
Specifica
| Velocità motore | 9.1 m³/hr. |
| Profondità (sistema metrico) | 310 mm |
| Modello | LVS 1210 T ef |
| Peso (sistema metrico) | 37.1 kg |
| Portata | 138 L/min. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Overall Height (Metric) | 445 mm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 540 mm |
| Maximum Pressure | <2 mbar |
| Tensione | 230 V |