Learn More
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
- Thickness of 0.35 mm, provides outstanding sensitivity.
- Excellent price/quality ratio.
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Materiale polso | Natural Rubber Latex |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Colore | Yellow |
| Latex Free | No |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Extra Thin Gloves |
| Size | 7 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.35 mm |
| Vedi altri risultati |